Digital timer
Elektronischer Timer, Weiß, 68×20×53 mm
AMARE920630
: Amarell
Count down/count up timer with clock and stopwatch.
- Timing capacity: 24 hours
- Loud alarm signal
- Memory function
- With magnet, standing and holding device
: Supplied with round cell LR44/A76.
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Elektronischer Timer
- B×T×H:68×20×53 mm