Elektroschutzhandschuhe, Electrosoft CL 00
DALL2091903/10
- Handschuhgröße:10
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Handspezifisch
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Farbe:Beige
- Länge:360 mm
- Seq:04
- Stärke:0,5 mm
- Modell:CL 00
- EN Standard:EN 60903-2003
- Stulpenart:Stulpe (Gauntlet)
- VE:1 PAIR
Dieser Isolierhandschuh aus Naturlatex eignet sich für Arbeiten unter Spannung bis max. 500 V.
- Ergonomisches Design in Verbindung mit einem etwas gepuderten Inneren erhöht den Komfort und ermöglicht ein sehr leichtes An- und Ausziehen
- Naturlatex bietet ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften
- Stärke des Handschuhs (0,5 mm) ermöglicht hohe Fingerbeweglichkeit und bietet Schutz bis 500 Volt
: EN 60903-2003, CEI 903-2002; Kat. III
Kategorie AZC
Kategorie AZC
: Bitte beachten: Der Handschuh muss mit Leder-Überhandschuhen getragen werden.