ContactUsLinkComponent
Testkits, photometrisch, CSB, LCK, Küvettentest
Artikelnr. HACHLCK214
Lieferant:  Hach
CAS-Nummer:  
undefined
Testkits, photometrisch, CSB, LCK, Küvettentest
Artikelnr. HACHLCK214
Lieferant:  Hach
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Chemische Methode:
    Dichromat
  • VE:
    25 Tests
  • Bezeichnung:
    CSB Küvetten-Test, frei von Quecksilber
  • Seq:
    04
  • Typ:
    LCK214
  • Für Gerät:
    DR6000, DR3900, DR1900
  • Messbereich:
    100 - 1000 mg/l
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Küvetten-Tests für Wassertest-Anwendungen.
  • Präzise und zuverlässige Messergebnisse
  • Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender, dank des geschlossenen Systems und der geringen Menge an Reagenzien
  • Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
  • Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
  • Eindeutige Unterscheidung von Tests und Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagerbedingungen: 15 bis 25 °C (lichtgeschützt lagern)
Certifications: ISO 6060-1989, DIN 38409-H41
Accessories information: Küvettentests sind die offiziell zugelassene Lösung für viele gesetzlich vorgeschriebene Limits und bieten Ihnen mit Hilfe von Addista-Standard- und Ringversuchslösungen die von Ihnen benötigte Garantie.