ContactUsLinkComponent
Oxidierendes Additiv deconex® 44 PEROXYCLEAN
Oxidierendes Additiv deconex® 44 PEROXYCLEAN
Catalog # DECO513705.00-K10M
Lieferant:  Borer Chemie
undefined
Oxidierendes Additiv deconex® 44 PEROXYCLEAN
Catalog # DECO513705.00-K10M
Lieferant:  Borer Chemie
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    deconex® 44 PEROXYCLEAN
  • VE:
    10 kg
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Reinigungsverstärker mit oxidierender Wirkung. In Kombination mit alkalischen oder sauren deconex® Reinigern verwendbar.
  • Lässt sich in Kombination mit deconex® Reinigern rückstandsfrei abspülen und garantiert somit konsistente und fehlerfreie Resultate
  • Stark oxidierender Zusatz bei der maschinellen Reinigung von besonders hartnäckigen Verschmutzungen
  • Perfekte Resultate schon bei niedrigen Einsatzkonzentrationen
  • Eignet sich hervorragend für eine wirksame Reinigung von Tierkäfigen
  • Phosphat- und tensidfrei, kein Eintrag von Phosphaten und Tensiden ins Abwasser
  • EDTA-, NTA- und chlorfrei, umweltfreundlich