AuftragsverfolgungKontakt
2-Propanol, technische Qualität
Kst.-Trommel, 5 L
  ACRO444250050
2-Propanol, technische Qualität
  ACRO444250050
 :  67-63-0
2-Propanol, technische Qualität
2-Propanol, technische Qualität
Kst.-Trommel, 5 L
 :  67-63-0
100,00 €
1 * 5 L
 :  Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
  •  :67-63-0
  •  :(CH₃)₂CHOH
  •  :MFCD00011674
  •  :60.1 g/mol
  •  :81…83 °C (760 mmHg)
  •  :–89,5 °C
  •  :0,785 g/cm³
  •  :12 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :1219
  •  :3,II
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Water:
    ≤0.2 %
  • GC:
    ≥99.75 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.002 %
  • Acidity:
    ≤0.001 %
  • Packung:
    Kst.-Trommel
  • VE:
    5 L
  • Cat. No.:
    ACRO444250050
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt