ContactUsLinkComponent
Nickel 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Flammable
Irritant
Health
Nickel 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Catalog # ACRO436780500
CAS Number:  
undefined
Flammable
Irritant
Health
Nickel 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Catalog # ACRO436780500
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    50 g
  • Seq:
    3368
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Black Powder
  • Total trace metal impurities:
    ≤50 ppm
Specification Test Results
About this item
 :
 :58.69 g/mol
Boiling Pt:3007 °C (1013 hPa)
Melting Pt:1455 °C
Density:8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
UN:3089
ADR:4.1,II
 :GHS02
 :GHS07
 :GHS08
CAS Number:7440-02-0
Formula:Ni
MDL Number:MFCD00011137