Natriumsulfat, wasserfrei 99+% für die HPLC
:7757-82-6
:
:Na₂SO₄
:MFCD00003504
:>1700 °C (760 mmHg)
:884 °C
:2,7 g/cm³ (20 °C)
:142.04 g/mol
:Raumtemperatur
- Appearance:White Crystalline powder
- Water:≤0.1 %
- UV:at 220 nm A: ≤0.1
- Acidity/alkalinity:≤0.0002 meq/g
- Titration with HClO4:≥99.0 %
Frequently Bought Together