Reinigungsverstärker deconex® 32 EMULGATOR
DECO502800.00-KK5W
- Bezeichnung:deconex® 32 EMULGATOR
- VE:5 kg
Flüssiger Reinigungsverstärker mit emulgierender Wirkung. Für den Einsatz in Labor-Spülautomaten.
- Lässt sich rückstandsfrei abspülen und garantiert somit konsistente und fehlerfreie Resultate
- Mit breitem Reinigungsspektrum, als Reinigungsverstärker zu alkalischen und sauren deconex® Reinigern
- Besonders zur Emulgierung von organischen Rückständen wie Fette und Öle, hilft gegen hartnäckige Rückstände
- Perfekte Resultate schon bei niedrigen Einsatzkonzentrationen
- In der Vor- und Hauptreinigung verwendbar
- pH-neutral
- Umweltfreundlich