Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Zentrifugen
Rotoren
Swing-out rotor, S40
Swing-out rotor, S40
Artikelnr. 521-0328
Lieferant:
JOUAN
Bild vergrößern
Swing-out rotor, S40
Artikelnr. 521-0328
Lieferant:
JOUAN
Spezifikationen
Bezeichnung:
Swing-out rotor S40, high troughput, 4×200 ml, angle: 0 - 90°
VE:
1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails