ContactUsLinkComponent
CO₂ incubators, Forma™ Steri-Cycle™
Lieferant:  THERMO FORMA
New Product
Zertifikate
undefined
CO₂ incubators, Forma™ Steri-Cycle™
Lieferant:  THERMO FORMA
New Product
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • FORM371TF
  • Nutzinhalt:
  • 184 L
  • CO₂-Bereich:
  • 0 - 20%
  • Einlagen serienmäßig (max.):
  • 4(15)
  • Innen B×T×H:
  • 541×508×681 mm
  • Ext. B×T×H:
  • 668×635×1003 mm
  • Temperaturbereich:
  • Ambient +5…50 °C
  • Feuchtigkeit:
  • <95% RH
  • CO₂-Sensor:
  • IR
  • Gewicht:
  • 142,9 kg