Drum fixed angle rotor, DRM 6,14
Artikelnr. 521-0294
Lieferant: JOUAN
Spezifikationen
- Bezeichnung:Drum rotor DRM 6.14, 90°, 6 racks, 14300 min-1
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Drum rotor for use with Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ 23R and MR23i centrifuges.