Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Anbieter: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Über diesen Artikel
Pipette tips for use with the Matrix™ SerialMate™ pipetting station. Compatible with 96-well plates.
7 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Pipette tips for use with the Matrix™ SerialMate™ pipetting station. Compatible with 96-well plates.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
- Catalog No:
- MATR5541
- MATR5542
- MATR5545
- MATR5561
- MATR5562
- MATR5571
- MATR5572
- Umweltfreundlichkeit:
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
- SpitzentypVolumenSterilFilterLängeZur Nutzung mitVerpacktVerfügbarkeitPreis
- Standard5,0 - 220 µl--45,72 mmMatrix™ SerialMate™20 racks, 96 eachEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.920 ST223,00 €Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.MATR5541UmweltfreundlichkeitUmweltschonende HerstellungUmweltzertifizierungIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) - Standard5,0 - 220 µl+-45,72 mmMatrix™ SerialMate™20 racks, 96 eachEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.920 ST246,00 €Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.MATR5542UmweltfreundlichkeitUmweltschonende HerstellungUmweltzertifizierungIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) - Filtered5,0 - 220 µl++45,72 mmMatrix™ SerialMate™20 racks, 96 eachEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.920 ST391,00 €Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.MATR5545UmweltfreundlichkeitUmweltschonende HerstellungUmweltzertifizierungIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) - Deep-well tips (extended)5,0 - 220 µl--57,91 mmMatrix™ SerialMate™20 racks, 96 eachEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.920 ST223,00 €Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.MATR5561UmweltfreundlichkeitUmweltschonende HerstellungUmweltzertifizierungIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) - Deep-well tips (extended)5,0 - 220 µl+-57,91 mmMatrix™ SerialMate™20 racks, 96 eachEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.920 ST247,00 €Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.MATR5562UmweltfreundlichkeitUmweltschonende HerstellungUmweltzertifizierungIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) - Standard0,5 - 30 µl--48,26 mmMatrix™ SerialMate™20 racks, 96 eachEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.920 ST254,00 €Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.MATR5571UmweltfreundlichkeitUmweltschonende HerstellungUmweltzertifizierungIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) - Standard0,5 - 30 µl+-48,26 mmMatrix™ SerialMate™20 racks, 96 eachEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.920 ST282,00 €Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.MATR5572UmweltfreundlichkeitUmweltschonende HerstellungUmweltzertifizierungIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)