Mini-Kreisschüttler, KM CO2
444-1283
- Orbit:20 mm
- Schüttelbewegung:Kreisend
- Bezeichnung:KM CO₂ Mini Kreisschüttler
- Max. load:2 kg
- Plattform B×T:200×295 mm
- Drehzahl:30 - 220 min⁻¹ ( in increments of 5 min⁻¹)
- Gewicht:7,6 kg
- B×T×H:230×340×145 mm
- VE:1
Der KM CO2 Schüttler ist ideal für die Entwicklung von Zellkulturen. Mit den robusten und rostfreien Stahlkomponenten wurde dieser Schüttler speziell für den Einsatz in Inkubatoren mit bis zu 20% CO2-Konzentration entwickelt.
- KM CO2 kann in Dauerbetrieb oder Zeitbetrieb von 0 bis 99 h 59 min betrieben werden
- Externe Steuereinheit mit LED-Anzeige ermöglicht eine einfache Bedienung außerhalb des Inkubators
- Kann bei 4 bis 45 °C und 95% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
- Wartungsarmer Direktantrieb sorgt für einen sanften Anlauf und schützt die Zellen
- Wärmeabgabe von nur 4 Watt hat keinen Einfluss auf die Umgebungstemperatur und garantiert so eine optimale Entwicklung der Zellkulturen
: Wird mit Basisplatte, Gummimatte und externer Steuereinheit geliefert. Universaltabletts und Spannleisten müssen separat bestellt werden. Optionale Universaltabletts (Mini-Version) fassen bis zu 3× 1000 ml- oder 4× 500 ml-Kolbenklemmen. Dank der Auswahl an optionalen Halterungsaufsätzen können viele verschiedene Gefäße eingesetzt werden