Racks for test tubes
Rot, 230×65×60 mm
Artikelnr. SEMA5291
Anbieter: SEMADENI
Springe zu:
Product Details & Documents
Test tube racks made of PP usable on both sides with individual frames connected together with or without optional carrying handle. 60 compartments for microtubes from 0,2 to 0,5 ml, 80 compartments for reaction tubes of Ø 10 to 12 mm and cryotubes or microtubes 1,5 to 2 ml.
- Stackable
- Good chemical resistance
- Autoclavable up to 121 °C
- Openings are numbered
Spezifikationen
- Farbe:Rot
- B×T×H:230×65×60 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.