ContactUsLinkComponent
Essigsäure-Ammoniumacetat-Puffer USP-Testlösung (TS)
Artikelnr. 85325.260
Lieferant:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
undefined
Essigsäure-Ammoniumacetat-Puffer USP-Testlösung (TS)
Artikelnr. 85325.260
Lieferant:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • pH-Puffertyp:
    Acetat
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Essigsäure-Ammoniumacetat-Puffer TS
  • Seq:
    02
  • pH-Wert:
    6,8
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Gebrauchsfertige Testlösung (TS).
  • Gemäß den Pharmakopöe-Anforderungen hergestellt
  • Zeit- und kostensparend
  • Unabhängig, rückführbar und zertifiziert
  • Entspricht USP 34
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar