Puffer, Ammoniak-Ammoniumchlorid und Ammoniumchlorid-Ammoniumhydroxid USP-Testlösungen (TS)
Catalog # 85326.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Ammoniak-Ammoniumchlorid TS
- Seq:01
- pH-Wert:10,0
Specifications
About this item
Gebrauchsfertige Testlösungen (TS).
- Gemäß den Pharmakopöe-Anforderungen hergestellt
- Zeit- und kostensparend
- Unabhängig, rückführbar und zertifiziert
- Entspricht USP 34
- Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar