ContactUsLinkComponent
Schnelltests, Hydrazin-Test, MQuant®, Supelco®
Artikelnr. 1.08017.0001
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
undefined
Schnelltests, Hydrazin-Test, MQuant®, Supelco®
Artikelnr. 1.08017.0001
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Chemische Methode:
    4-(Dimethylamino)benzaldehyd
  • VE:
    100 Tests
  • Bezeichnung:
    Hydrazin-Test, zusätzlich erforderlich: 1.08018.0001 Prüfgefäß Hydrazin
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Typ:
    MTC
  • Messbereich:
    0,1-0,25-0,5-1,0 mg/l N₂H₄
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Schnelltests, Visueller Farbvergleich.
  • Results in approximately 1 minute
  • Easy to use
  • Application-oriented measuring ranges
  • Portable
  • A range of economical refill packs (RP) are available
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden:
Dieses Sortiment beinhaltet sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit seiner großen Auswahl an verfügbaren Parametern sind diese Schnelltests ideal für die Aquaristik, Fischzucht, Limnologie sowie Umwelt-, Kühlwasser- und Kesselwasser-Analytik.
Delivery: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht, Bedienungsanleitung.