Lugolsche Lösung USP Testlösung (TS)
Artikelnr. 85350.180
Lieferant: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Seq:2440
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
Siedepunkt:100 °C
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:0