Testsätze, Resthärte-Küvettentest, Spectroquant®, Supelco®
Catalog # 1.14683.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Chemische Methode:Phthaleinkomplexon
- VE:25 Tests
- Bezeichnung:Resthärte-Küvettentest
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Für Gerät:Prove, Nova 30/60, Multy, Move
- Messbereich:0,50 - 5,00 mg/l Ca, 0,070 - 0,700 mg/l °d, 0,087 - 0,874 °e, 0,12 - 1,25 °f, 0,70 - 7,00 mg/l CaO, 1,2 - 12,5 CaCO₃
Specifications
About this item
Alle Spectroquant® Testsätze eignen sich für die Verwendung mit den Spektralphotometern der Prove Reihen und mit Nova 60/60A Instrumenten. Tests können nicht nur mit Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch mit Photometern und Spektralphotometern anderer Hersteller verwendet werden (Programmierdetails auf Anfrage erhältlich).
- Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
- Alle notwendigen Reagenzien für die Analyse sind in den Zellen für die meisten der Testparameter enthalten
- Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit während der Lagerung und des Transports
- Der Barcode auf den Zellen gewährleistet die Wahl der korrekten Analysemethode, wodurch Fehler verhindert und Vorbereitungszeiten reduziert werden
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.