Seifenspender, Cleanse Washroom
Catalog # 115-2433
Supplier: Deb-STOKO
Specifications
- Kapazität:2000 ml
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Cleanse Washroom Spender für Refresh™ FOAM Kartuschen, DE, FR, NL
- Seq:02
- VE:1
Specifications
About this item
Der Cleanse Washroom ist ein einfacher Spender für Seifen und Hautreinigungsmittel.
- Wandmontage Strapazierfähiger Kunststoff
- Einhandbedienung
- Kapazität 1000 ml oder 2000 ml
Für die Verwendung in Büros, medizinischen Einrichtungen, Laboren, bei Essenslieferanten und beim Catering mit Refresh Azure FOAM, Refresh Clear FOAM, Refresh Energie FOAM und Refresh Rose FOAM.