Messkolben, gem. Kohlrausch, Klasse A
Catalog # KAVA632431478030
Supplier: Kavalier
Specifications
- Kapazität:100 ml
- Höhe:170 mm
- Seq:01
- VE:1
- Toleranz:0,10 ± ml
Specifications
About this item
Borosilikatglas, klar.
- Auf Einguss justiert (TC, IN)
- Fehlergrenzwerte nach Klasse B
- Weiße Markierungen
Certifications: DIN 12664 und ISO 1042