Schnelltests, Nitrat, MQuant®, Supelco®
Catalog # 1.18387.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Chemische Methode:Nitrospectral
- VE:90 Tests
- Bezeichnung:Nitrattest
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Typ:MCD
- Messbereich:5-10-20-30-40-50-60-70-80-90 mg/l NO₃
Specifications
About this item
Schnelltests, visueller Farbvergleich.
- Ergebnisse in ungefähr 15 Minuten
- Leichte Handhabung
- Applikationsorientierte Messbereiche
- Tragbar
- Eine Reihe wirtschaftlicher Nachfüllpackungen (RP) ist verfügbar
MQuant® mit Farbscheibenkomparator
Dank der Komparatorscheibe sind diese Testsätze besonders geeignet für die Analyse von getrübten und gefärbten Wässern. Die Komparatorscheibe ist ein praktisches und robustes Farbvergleichsgerät, das auch in feuchter Umgebung zuverlässige Messwerte liefert. Ideal für Proben von mittlerer bis hoher Konzentration in Anwendungen, die sich vom Testen von in Flaschen abgefülltem Wasser zu Abwasser- und anderen Industriewasseruntersuchungen erstrecken.
NP = Nachfüllpackung
Delivery: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht oder Drehscheiben-Komparator und ausführlicher Bedienungsanleitung.