ContactUsLinkComponent
EDTA Dinatriumsalz 2% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Artikelnr. SIAL2854-15ML
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
EDTA Dinatriumsalz 2% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Artikelnr. SIAL2854-15ML
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    15 mL
  • Seq:
    2295
Spezifikationen
Über diesen Artikel
 :
 :336.21 g/mol
 :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:205-358-3
CAS-Nummer:139-33-3
Formel:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL-Nummer:MFCD00070672