AuftragsverfolgungKontakt
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Zertifikate
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
2 Optionen unten verfügbar
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • J63863.AK
  • J63863.AP
  • Odour/scent:
  • Odourless
  • Odourless
  • CAS Nr.:
  • 150-90-3
  • 150-90-3
  • MDL No.:
  • MFCD00002789
  • MFCD00002789
  • Aussehen:
  • Colourless
  • Colourless
  • Physical form:
  • Liquid
  • Liquid
  • Lagertemperatur:
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0
    250 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 71,70 €
    71,70 €
    1 * 250 mL
       71,70 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    J63863.AK
    Odour/scent
    Odourless
    CAS Nr.
    150-90-3
    MDL No.
    MFCD00002789
    Aussehen
    Colourless
    Physical form
    Liquid
    Lagertemperatur
    2°C to 8°C
  • Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0
    500 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 114,00 €
    114,00 €
    1 * 500 mL
       114,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    J63863.AP
    Odour/scent
    Odourless
    CAS Nr.
    150-90-3
    MDL No.
    MFCD00002789
    Aussehen
    Colourless
    Physical form
    Liquid
    Lagertemperatur
    2°C to 8°C