TEA, 0,2 M buffer soln., pH 8,0
Product Details & Documents
CAS No.: 102-71-6
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002855
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- Konzentration:0,2 M
- VE:250 mL
- Bezeichnung:TEA buffer solution
- pH-Wert:8,0
- Cat. No.:J63793.AK
- CAS Nr.:102-71-6
- Odour/scent:Odourless
- Aussehen:Colourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00002855
Spezifikationen
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation; additional documentation will be requested for these items prior to shipment.
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.