ContactUsLinkComponent
Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe 2.54 mm (0.10 in) Ø
  43249.BV
 :  
Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe 2.54 mm (0.10 in) Ø
  43249.BV
 :  
  • VE:
    30 cm
  • Seq:
    7765
 :
 :114.82 g/mol
 :13,04971
 :2000 °C (1013 hPa)
 :156 °C
 :7.3 g/cm³ (20 °C)
 :Raumtemperatur
 :231-180-0
 :7440-74-6
 :In
 :MFCD00134048