Ammoniumdihydrogenphosphat 10% in Salpetersäure 2%, Specpure® Matrixmodifizierlösung
Artikelnr. 42663.AE
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:100 mL
- Seq:2440
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
Schmelzpunkt:2080 °C
Dichte:5.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
UN:3264
ADR:8,III
:115.03 g/mol
EINECS:231-714-2
:GHS05
CAS-Nummer:7722-76-1
Formel:NH₄H₂PO₄
MDL-Nummer:MFCD00003396