Natriumhydroxid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung analytisches Reagens
Catalog # 47124.K2
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- VE:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:40 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548