Palladiumnitrat und Magnesiumnitrat, Matrix-Modifikator-Lösung, Specpure®
Catalog # 45291.AK
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Matrix:2% HNO₃
- VE:250 mL
- Bezeichnung:Palladiumnitrat und Magnesiumnitrat, Matrix-Modifikator-Lösung
- MDL No.:MFCD09910543
Specifications
About this item
Vorgemischte Matrix-Modifikatoren sind für die Verwendung mit der Atomabsorption in Graphitrohren (GFAA). konzipiert
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD09910543