ContactUsLinkComponent
Palladiumnitrat und Magnesiumnitrat, Matrix-Modifikator-Lösung, Specpure®
Palladiumnitrat und Magnesiumnitrat, Matrix-Modifikator-Lösung, Specpure®
Catalog # 45290.AK
CAS Number:  
Palladiumnitrat und Magnesiumnitrat, Matrix-Modifikator-Lösung, Specpure®
Catalog # 45290.AK
CAS Number:  
Specifications
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Palladiumnitrat & Magnesiumnitrat, Matrix-Modifikator-Lösung
  • MDL No.:
    MFCD09910543
Specifications
About this item
Vorgemischte Matrix-Modifikatoren sind für die Verwendung mit der Atomabsorption in Graphitrohren (GFAA). konzipiert
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD09910543