ContactUsLinkComponent
Siliciumdioxid 30% in Ethylenglykol, kolloidale Dispersion
  43094.A1
 :  
Siliciumdioxid 30% in Ethylenglykol, kolloidale Dispersion
  43094.A1
 :  
  • VE:
    1 kg
  • Seq:
    4024
 :
 :60.08 g/mol
 :Raumtemperatur
 :7631-86-9
 :SiO₂
 :MFCD00011232