Multi-Element Plasma-Standardlösung 4, Specpure®
42885.AE
:
- Matrix:Salpetersäure verd.
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Multi-Element Plasma-Standardlösung 4
- MDL No.:MFCD00212340
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD00212340
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD00212340