Multi-Element Plasma-Standardlösung 1, Specpure®
Artikelnr. 42881.AE
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Matrix:Salpetersäure verd.
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Multi-Element Plasma-Standardlösung 1
- MDL No.:MFCD00212337
Spezifikationen
Über diesen Artikel
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD00212337