ICP-MS-Standardlösung für die Kalibrierung von 6020 CLP-M, Specpure®
Catalog # 42602.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Matrix:2% HNO₃/tr. HF
- VE:100 mL
- Bezeichnung:ICP-MS-Standardlösung für die Kalibrierung von 6020 CLP-M
- MDL No.:MFCD03792349
Specifications
About this item
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD03792349