pH/mV/°C/ISE-Messgerät, Tischmodell, Lab 845
Catalog # 663-0323
Supplier: SI Analytics
Specifications
- Temperaturbereich:−10...+100 °C
- Bezeichnung:pH/mV/°C/ISE-Messgerät, Tischmodell, Lab 845 (nur Messgerät ohne Elektrode)
- Seq:01
- Modell:Lab 845
- Temperaturgenauigkeit:± 0,1 (0...100 °C)
- Temperaturauflösung:0,1 °C
- Anschlüsse:BNC, 2 × banana socket (4 mm)
- Kapazität Datenprotokollierung:4000 entries with date, time, value 1+2 and temperature
- Display:Graphic LCD, 128×64 pixel, with backlight
- ISE Bereich:0 - 30000 ppm
- Ausgänge:USB, isolated
- Temperatur - Kompensation:Automatic with Pt1000 or fix temperature
- Gewicht:0,75 kg (incl. power supply and stand)
- B×T×H:145×55×185 mm
- mV - Genauigkeit:± 0,3
- mV - Bereich:±1999
- mV - Auflösung:1
- pH - Genauigkeit:± 0,01 (± 2 pH around calibration point)
- pH - Kalibrierung:2-point (Automatic)
- pH - Bereich:0 - 14
- pH - Auflösung:0,01
- VE:1
Specifications
About this item
Dieses kleine Tischmessgerät mit intuitiver Bedienung und robustem Aluminiumgehäuse eignet sich sehr gut für Schulungszwecke und Routinemessungen.
- Bedienerfreundliches Design, numerischer Zugriffsschutz möglich
- Grafische LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Datenlogger (4.000 Datensätze)
- Min.-/Max.-Werte mit Datum und Uhrzeit
- Aluminium-Tischgehäuse (IP 40/DIN EN 60529)
- Entwickelt und hergestellt in Deutschland
Delivery: Das Messgerät wird mit Netzteil geliefert.
Das Lab 845 Set/BL19pH beinhaltet zudem Stativ, pH-Elektrode BlueLine 19 pH und DIN-Puffer in Ampullen (6 Stück).
Das Lab 845 Set/BL25pH beinhaltet zudem Stativ, pH-Elektrode BlueLine 25 pH und DIN-Puffer in Ampullen (6 Stück).
Das Lab 845 Set/BL29pH beinhaltet zudem Stativ, pH-Elektrode BlueLine 29 pH und DIN-Puffer in Ampullen (6 Stück).
Das Lab 845 Set/BL19pH beinhaltet zudem Stativ, pH-Elektrode BlueLine 19 pH und DIN-Puffer in Ampullen (6 Stück).
Das Lab 845 Set/BL25pH beinhaltet zudem Stativ, pH-Elektrode BlueLine 25 pH und DIN-Puffer in Ampullen (6 Stück).
Das Lab 845 Set/BL29pH beinhaltet zudem Stativ, pH-Elektrode BlueLine 29 pH und DIN-Puffer in Ampullen (6 Stück).