VWR®, Schutzbrillen, Prag
Artikelnr. 111-1846
Lieferant: VWR Collection
Spezifikationen
- Typ:Anti-UV, kratzfest, beschlagfrei
- Farbe:Blau
- Verglasung:Clear PC
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
These economical, compact cover glasses (OTG) fit over most prescription eyewear.
- Pantoscopic adjustment allows lens angle modification Adjustable temple length
Certifications: 89/686/EEC, EN 166:2001, EN 170; EN 166 FT CE (frame); 1 FT (lens)