AuftragsverfolgungKontakt
Vials | Avantor
Vials
Vial with 2, 5, 10, 15, 20 and 25 ml graduations marks, for LeadTrak™, Lead DR 100, FF3, IR24, BC3, SADT, 25,00 ml, Ja
Artikelnr. HACH219300
Anbieter:   Hach
Vials
Artikelnr. HACH219300
Anbieter:  Hach
Vials
Vials
Vial with 2, 5, 10, 15, 20 and 25 ml graduations marks, for LeadTrak™, Lead DR 100, FF3, IR24, BC3, SADT, 25,00 ml, Ja
Preis
9,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Vial with 2, 5, 10, 15, 20 and 25 ml marks, for LeadTrak™, Lead DR 100, FF3, IR24, BC3, SADT.
Spezifikationen
  • Mit Deckel:
    Ja
  • Kapazität:
    25,00 ml
  • Bezeichnung:
    Vial with 2, 5, 10, 15, 20 and 25 ml graduations marks, for LeadTrak™, Lead DR 100, FF3, IR24, BC3, SADT