ContactUsLinkComponent
Testsätze, Arsen-Test, Spectroquant®, Supelco®
Artikelnr. 1.01747.0001
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
undefined
Testsätze, Arsen-Test, Spectroquant®, Supelco®
Artikelnr. 1.01747.0001
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Chemische Methode:
    Siber DDTC
  • VE:
    30 Tests
  • Bezeichnung:
    Arsentest*²
  • Seq:
    14
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Für Gerät:
    Prove, Nova 60, Multy, Move
  • Messbereich:
    0,001 - 0,100 mg/l As
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Alle Spectroquant® Testsätze eignen sich für die Verwendung mit den Spektralphotometern der Prove Reihen und mit Nova 60/60A Instrumenten. Tests können nicht nur mit Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch mit Photometern und Spektralphotometern anderer Hersteller verwendet werden (Programmierdetails auf Anfrage erhältlich).
  • Sehr stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische mit einfachem Gebrauch
  • Freie Auswahl des passenden Küvettenformats entsprechend dem Messbereich
  • Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren, bei Lagerung bei Raumtemperatur
  • Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector Barcode-Identifizierung
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.
*2 Arsen Reagenz 2 und 7, 1.00731.1000 und 1.08780.0500 zusammen mit 1.73501.0001 erforderlich