Testsätze, Sauerstoffbinder-Test, Spectroquant®, Supelco®
Catalog # 1.19251.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Chemische Methode:Eisen-Reduktion
- VE:200 Tests
- Bezeichnung:Sauerstoffbinder-Test
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Für Gerät:Prove, Nova 60, Multy
- Messbereich:0,020 - 0,500 mg/l DEHA
Specifications
About this item
Alle Spectroquant® Testsätze eignen sich für die Verwendung mit den Spektralphotometern der Prove Reihen und mit Nova 60/60A Instrumenten. Tests können nicht nur mit Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch mit Photometern und Spektralphotometern anderer Hersteller verwendet werden (Programmierdetails auf Anfrage erhältlich).
- Sehr stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische mit einfachem Gebrauch
- Freie Auswahl des passenden Küvettenformats entsprechend dem Messbereich
- Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren, bei Lagerung bei Raumtemperatur
- Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector Barcode-Identifizierung
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.