Testsätze, Säurekapazitäts (Gesamtalkalität), Spectroquant®, Supelco®
Catalog # 1.01758.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Chemische Methode:Indikator
- VE:120 Tests
- Bezeichnung:Säurekapazität-Küvettentest auf pH 4,3 (Gesamtalkalität)
- Für Gerät:Prove, Nova 30/60, Multy, Move
- Messbereich:20 - 400 mg/l CaCO₃
Specifications
About this item
Alle Spectroquant® Testsätze eignen sich für die Verwendung mit den Spektralphotometern der Prove Reihen und mit Nova 60/60A Instrumenten. Tests können nicht nur mit Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch mit Photometern und Spektralphotometern anderer Hersteller verwendet werden (Programmierdetails auf Anfrage erhältlich).
- Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
- Alle notwendigen Reagenzien für die Analyse sind in den Zellen für die meisten der Testparameter enthalten
- Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit während der Lagerung und des Transports
- Der Barcode auf den Zellen gewährleistet die Wahl der korrekten Analysemethode, wodurch Fehler verhindert und Vorbereitungszeiten reduziert werden
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.