Application specific filter papers, grade 1450CV, Whatman™
Artikelnr. WHAT10313209
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Spezifikationen
- Sorte:1450CV
- Seq:01
- Größe:90 mm
- Gewicht:120 g/m²
- Filtriergeschwindigkeit:30 s (Herzberg)
- VE:50
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Cellulose filter paper for identification of undissolved dyes in the textile industry.