Testsätze, Hydrazin-Test, Spectroquant®, Supelco®
Artikelnr. 1.09711.0001
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Chemische Methode:4-(Dimethylamino)benzaldehyd
- VE:100 Tests
- Bezeichnung:Hydrazin-Test
- Für Gerät:Prove, Nova 60, Multy, Move
- Messbereich:0,005 - 2,00 mg/l N₂H₄
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Alle Spectroquant® Testsätze eignen sich für die Verwendung mit den Spektralphotometern der Prove Reihen und mit Nova 60/60 A Instrumenten. Tests können nicht nur mit Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch mit Photometern und Spektralphotometern anderer Hersteller verwendet werden (Programmierdetails auf Anfrage erhältlich).
- Sehr stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische mit einfachem Gebrauch
- Freie Auswahl des passenden Küvettenformats entsprechend dem Messbereich
- Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren, bei Lagerung bei Raumtemperatur
- Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector Barcode-Identifizierung
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.