Dialamatic Mikrodispenser
Dieser einstellbare Dispenser hat eine digitale Anzeige.
- Ganze oder fraktionelle Mikrolitervolumen können eingestellt werden
- Einzigartiges duales Kalibriersystem bietet Genauigkeit und Reproduzierbarkeit besser als ±1%
- Kalibriermarkierung auf jeder Spitze ermöglicht visuelle Überprüfung bei kompletter Abgabe
- Einfach einzustellen und zu verwenden
- Pipettieren von jeder Flüssigkeit nach dem Direktverdrängerprinzip
Verdrängerkolben garantiert die komplette Rückgewinnung der Probe. Ein Ausschnitt in der Hülle der Einheit ermöglicht einen visuellen Check ob die Kapillarspitze richtig eingesetzt wurde. Farbkodierte Markierung auf der Spitze zeigen an, wann der Dispenser auf volle Kapazität eingestellt ist. Die Kapillarspitzen bestehen aus Glas, außer VWRU53506-223 und VWRU53508-660, welche aus Kunststoff bestehen.
: Die 10-µl-Einheit (VWRU53506-100) wird mit Ersatzspitzen und Innensechskantschlüssel geliefert. Die größeren Dispenser werden mit Zubehör-Kit geliefert, welches Ersatzspitzen, Innensechskantschlüssel, Ersatz-Fluoropolymerharzkolbenspitzen, Spitzenaustauschblock, Spezialwerkzeug und Kolben enthält.
Frequently Bought Together