AuftragsverfolgungKontakt
Filter disc | Avantor
Filter disc
3, 90 mm
Artikelnr. KAVA632424011309
Anbieter:   Kavalier
Filter disc
Artikelnr. KAVA632424011309
Anbieter:  Kavalier
Filter disc
Filter disc
3, 90 mm
Preis
2 100,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Filter disc made from borosilicate glass. Sintered glass filter with ground edges.
Spezifikationen
  • Ø:
    90 mm
  • Porosität:
    3
  • Seq:
    01