ContactUsLinkComponent
Standard solution, detergent
Artikelnr. 705-2016
Lieferant:  Hach
CAS-Nummer:  
undefined
Standard solution, detergent
Artikelnr. 705-2016
Lieferant:  Hach
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Konzentration:
    60 mg/l as LAS
  • VE:
    16
  • Bezeichnung:
    Standard solution, detergent, pack of 16×10 ml voluette ampoules
Spezifikationen
Über diesen Artikel
For accuracy checks in detergents (surfactants) determinations.