ContactUsLinkComponent
Kieselgel, BAKER ANALYZED® (Maschenweite 4–10) trocknungsfördernd, mit Feuchtigkeitsindikator, J.T.Baker®
Kieselgel, BAKER ANALYZED® (Maschenweite 4–10) trocknungsfördernd, mit Feuchtigkeitsindikator, J.T.Baker®
  3402-01
 :  Avantor
 :  
undefined
Kieselgel, BAKER ANALYZED® (Maschenweite 4–10) trocknungsfördernd, mit Feuchtigkeitsindikator, J.T.Baker®
  3402-01
 :  Avantor
 :  
  • Packung:
    Weithals-Braunglasflasche, schwarzer Originalitätsverschluss
  • VE:
    500 g
  • Seq:
    3645
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    ≤ 6.0 %
  • Loss on Heating at 200°C:
    ≤ 6.0 %
  • Suitability for Moisture Absorption at 80% Relative Humidity:
    ≥ 33 %
  • Suitability for Moisture Absorption at 20% Relative Humidity:
    ≥ 10 %
  • Suitability as Indicating Desiccant:
    Passes Test
  • Mesh - Thru U.S. No. 10 Sieve:
    ≤ 5.0 %
 :
 :60.08 g/mol
 :2.10 kg/m³
 :GHS06
 :GHS08
 :GHS09
 :63231-67-4
 :7631-86-9
 :SiO₂
 :MFCD00011232