Digitalmikroskop, DM-1802
Catalog # 630-0552
Supplier: MOTIC
Specifications
- Modell:DM-1802
- Bezeichnung:Digital microscope
- Seq:03
- Kondensor:Abbe 1,25 N.A. mit Irisblende und Filterhalter
- Fokussiersystem:Grob- und Feintriebeinstellung
- Kopf:30° geneigt
- Beleuchtung:Halogen
- Objektivrevolver:4 Positionen
- Objektive:Achromatisch 4×, 10×, 40× (Feder)
- VE:1
- Typ:Monocular
Specifications
About this item
Dieses aufrechte Mikroskop ist für den Einsatz in Bildungs- und Forschungsprojekten konzipiert.
- Leistungsstarke Optik, mechanische Qualität und modernes Design
- LED Leuchte mit wiederaufladbaren Batterien für 50 Stunden laufende Anwendung
- Für fortgeschrittenes Lernen dank Kamera und USB Interface
Ordering information: Inkl. Staubschutzhaube.