AuftragsverfolgungKontakt
Conductivity standards | Avantor
Conductivity standards
Conductivity standard, 12,88 mS/cm, 250 mL
Artikelnr. METT51350094
Anbieter:   Mettler - Toledo
Conductivity standards
Artikelnr. METT51350094
Anbieter:  Mettler - Toledo
CAS Nummer:  
Conductivity standards
Conductivity standards
Conductivity standard, 12,88 mS/cm, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
31,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
A slight change in temperature usually has a big impact on the conductivity value of a standard solution. A table on every bottle label indicates the conductivity values at the most common measurement temperatures.
During calibration the meter automatically references to this table for temperature compensation. If possible, calibration and measurements should be performed at the same temperature
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Conductivity standard
  • Leitfähigkeit:
    12,88 mS/cm
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.