ContactUsLinkComponent
Cleaning swab
Artikelnr. KOEH2-1017
undefined
Cleaning swab
Artikelnr. KOEH2-1017
Spezifikationen
  • Griffbreite:
    2,5 mm
  • Kopflänge:
    4 - 5,5 mm
  • Bezeichnung:
    Cleaning swabs
  • Länge:
    150 mm
  • Kopfform:
    Round
  • Stiel/Kopf:
    PP/Baumwolle
  • VE:
    100
Spezifikationen
Über diesen Artikel
These cotton swabs are designed for cleaning hardly accessible areas on optical devices and smears in bacteriology.