ContactUsLinkComponent
Methanol (15 - < 30%) (30:70) % (v/v), LiChrosolv®, Supelco®
Artikelnr. 4.80508.9030
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Methanol (15 - < 30%) (30:70) % (v/v), LiChrosolv®, Supelco®
Artikelnr. 4.80508.9030
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Edelstahlfass, Mehrweg
  • VE:
    30 L
  • Seq:
    5352
  • Environmentally Preferable:
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Density:
    0.95 g/cm³ (20 °C)
  • Flash point:
    35 °C
  • Storage class:
    3 Flammable liquids
  • WGK:
    WGK 1 slightly water endangering
  • R Phrase:
    R 10-23/24/25-39/23/24/25
  • S Phrase:
    S 36/37-45
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
 :
ADR:3,III
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
UN:1987
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
Lagertemperatur:Raumtemperatur
 :67-56-1
Formel:CH₄O/H₂O
MDL-Nummer:MFCD00004595